6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine, hydrochloride
OR930788-250MG OR930788-1G
APOSOR930788-250MGEA 3280 DKK
APOSOR930788-250MG APOSOR930788-1G
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride 95+%
6-Chlorochroman-4-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₀ClNO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09026792
CAS-nummer: 191608-09-0