1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930712-1G OR930712-250MG
APOSOR930712-1GEA 6490 DKK
APOSOR930712-1G APOSOR930712-250MG
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Molekylvægt: 168.193 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115071
CAS-nummer: 247583-70-6