2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-(Fur-2-yl)phenyl]methanol
OR9307-1G OR9307-250MG OR9307-5G
APOSOR9307-1GEA 1120 DKK
APOSOR9307-1G APOSOR9307-250MG APOSOR9307-5G
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol 97%
2-(Fur-2-yl)benzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203101
CAS-nummer: 139697-88-4
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III