2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930611-1G OR930611-250MG
APOSOR930611-1GEA 6050 DKK
APOSOR930611-1G APOSOR930611-250MG
2-Chloro-3-ethynylpyridine 95%
2-Chloro-3-ethynylpyridine
Formel: C₇H₄ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13189764
CAS-nummer: 1196156-69-0