4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930554-1G
OR930554-250MG
APOSOR930554-1GEA
1600
DKK
APOSOR930554-1G
APOSOR930554-250MG
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde 95%
4-(Diethylamino)-2-methylbenzaldehyde
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molekylvægt: 191.269 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06800551 CAS-nummer: 92-14-8 |