3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR930522-1G OR930522-5G
APOSOR930522-1GEA 872 DKK
APOSOR930522-1G APOSOR930522-5G
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone 95%
3-Bromo-4-methyl-5-nitro-2-pyridinone
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828179
CAS-nummer: 1049706-72-0