2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR930475-1G OR930475-5G
APOSOR930475-1GEA 371 DKK
APOSOR930475-1G APOSOR930475-5G
2-Amino-3-bromobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-bromobenzaldehyde
Formel: C₇H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18389339
CAS-nummer: 145123-24-6