Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930427-1G OR930427-5G OR930427-250MG
APOSOR930427-1GEA 4200 DKK
APOSOR930427-1G APOSOR930427-5G APOSOR930427-250MG
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate 95%
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formel: C₈H₁₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16660980
CAS-nummer: 773136-70-2