2,4-Diethylpyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930392-1G OR930392-250MG
APOSOR930392-1GEA 5670 DKK
APOSOR930392-1G APOSOR930392-250MG
2,4-Diethylpyrimidine 95%
2,4-Diethylpyrimidine
Formel: C₈H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22423156
CAS-nummer: 857990-28-4