6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-N-methylpyridin-3-amine
OR930363-1G OR930363-250MG
APOSOR930363-1GEA 840 DKK
APOSOR930363-1G APOSOR930363-250MG
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine 97%
6-Chloro-N-methyl-3-pyridinamine
Formel: C₆H₇ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10697831
CAS-nummer: 120739-84-6