4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930297-1G OR930297-5G
APOSOR930297-1GEA 183 DKK
APOSOR930297-1G APOSOR930297-5G
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde 95%
4-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779491
CAS-nummer: 21962-45-8