2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dimethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR930296-1G OR930296-5G
APOSOR930296-1GEA 818 DKK
APOSOR930296-1G APOSOR930296-5G
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde 98%
2-Hydroxy-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00598182
CAS-nummer: 14382-91-3