6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930295-1G OR930295-250MG
APOSOR930295-1GEA 3390 DKK
APOSOR930295-1G APOSOR930295-250MG
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 96%
6-Chloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₆H₅ClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846610
CAS-nummer: 1239647-60-9