1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Acetyl-4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR930287-1G OR930287-5G
APOSOR930287-1GEA 731 DKK
APOSOR930287-1G APOSOR930287-5G
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone 97%
1-(4-Chloro-7h-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl)ethanone
Formel: C₈H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22205848
CAS-nummer: 1363381-59-2