2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930248-1G OR930248-250MG
APOSOR930248-1GEA 3770 DKK
APOSOR930248-1G APOSOR930248-250MG
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile 95%
2-(4-Methoxy-3-nitrophenyl)acetonitrile
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11118823
CAS-nummer: 56245-07-9