2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930245-1G OR930245-5G
APOSOR930245-1GEA 1260 DKK
APOSOR930245-1G APOSOR930245-5G
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Sec-butylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₂N₂OS
Molekylvægt: 196.269 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08752993
CAS-nummer: 915920-24-0