2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930204-1G OR930204-250MG
APOSOR930204-1GEA 1020 DKK
APOSOR930204-1G APOSOR930204-250MG
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine 95%
2,3-Dihydro-4-benzofuranamine
Formel: C₈H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659470
CAS-nummer: 61090-37-7