4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930171-100MG OR930171-1G OR930171-250MG
APOSOR930171-100MGEA 610 DKK
APOSOR930171-100MG APOSOR930171-1G APOSOR930171-250MG
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride 95%
4-Amino-1,5-dimethylimidazole hydrochloride
Formel: C₅H₉N₃·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26383908
CAS-nummer: 1456821-65-0