6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930059-1G OR930059-250MG
APOSOR930059-1GEA 1700 DKK
APOSOR930059-1G APOSOR930059-250MG
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine 96%
6-Chloro-4-methoxypyridazin-3-amine
Formel: C₅H₆ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20702054
CAS-nummer: 808770-39-0