1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930046-1G OR930046-250MG
APOSOR930046-1GEA 2130 DKK
APOSOR930046-1G APOSOR930046-250MG
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Methoxyethyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09674980
CAS-nummer: 573720-38-4