6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR930027-1G OR930027-25G OR930027-5G
APOSOR930027-1GEA 0 DKK
APOSOR930027-1G APOSOR930027-25G APOSOR930027-5G
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine 98%
6-Bromo-1,2,4-triazin-3-amine
Formel: C₃H₃BrN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16877209
CAS-nummer: 69249-22-5