2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR929960-1G
OR929960-5G
APOSOR929960-1GEA
1810
DKK
APOSOR929960-1G
APOSOR929960-5G
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester 95%
2,2-Dimethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester
Formel:
C₈H₁₄O₃ Molekylvægt: 158.195 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06658443 CAS-nummer: 597-04-6 |