N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929912-1G OR929912-250MG
APOSOR929912-1GEA 2680 DKK
APOSOR929912-1G APOSOR929912-250MG
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone 95%
N-Methyl-3-cyano-6-hydroxy-4-methyl-2-pyridone
Formel: C₈H₈N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044065
CAS-nummer: 27074-03-9