2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929888-1G OR929888-250MG
APOSOR929888-1GEA 2880 DKK
APOSOR929888-1G APOSOR929888-250MG
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 95%
2-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formel: C₆H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20270297
CAS-nummer: 19230-57-0