1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929874-1G OR929874-250MG
APOSOR929874-1GEA 4580 DKK
APOSOR929874-1G APOSOR929874-250MG
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole 95%
1-(2-Chloroethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉ClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02855989
CAS-nummer: 96450-54-3