5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929810-1G OR929810-250MG
APOSOR929810-1GEA 6240 DKK
APOSOR929810-1G APOSOR929810-250MG
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride 97%
5-Methylthiophen-3-amine hydrochloride
Formel: C₅H₇NS·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23703140
CAS-nummer: 24030-01-1