5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929745-1G OR929745-5G
APOSOR929745-1GEA 1260 DKK
APOSOR929745-1G APOSOR929745-5G
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde 95%
5-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-2-furaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059921
CAS-nummer: 915924-73-1