2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-[(Methylamino)methyl]benzyl Alcohol
OR929723-1G OR929723-250MG
APOSOR929723-1GEA 3270 DKK
APOSOR929723-1G APOSOR929723-250MG
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol 95%
2-[(Methylamino)methyl]benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09035678
CAS-nummer: 57685-24-2