6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929629-1G OR929629-250MG
APOSOR929629-1GEA 3270 DKK
APOSOR929629-1G APOSOR929629-250MG
6-Acetyl-7-hydroxytetralin 95%
6-Acetyl-7-hydroxytetralin
Formel: C₁₂H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06658290
CAS-nummer: 40420-05-1