4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR929583-1G
OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA
3140
DKK
APOSOR929583-1G
APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₂H₁₇BN₂O₃ Opbevaringstemperatur: Fryser |
MDL Number:
MFCD21332885 CAS-nummer: 1384954-82-8 |