2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-2-(methylsulphonyl)ethane, 2-Bromoethyl Methyl sulphone
OR929569-1G OR929569-5G
APOSOR929569-1GEA 262 DKK
APOSOR929569-1G APOSOR929569-5G
2-(Bromoethyl)methylsulphone 98%
2-(Bromoethyl)methylsulphone
Formel: C₃H₇BrO₂S
Molekylvægt: 187.055 g/mol
Smeltepunkt: 32…40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08274926
CAS-nummer: 16523-02-7