Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929500-1G OR929500-250MG
APOSOR929500-1GEA 2730 DKK
APOSOR929500-1G APOSOR929500-250MG
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone 95%
Cyclopropyl(pyridin-2-yl)methanone
Formel: C₉H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07699200
CAS-nummer: 57276-28-5