Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR929487-1G OR929487-250MG
APOSOR929487-1GEA 1130 DKK
APOSOR929487-1G APOSOR929487-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol 95+%
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ol
Formel: C₇H₆N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994219
CAS-nummer: 112566-20-8