Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929281-1G OR929281-250MG
APOSOR929281-1GEA 4750 DKK
APOSOR929281-1G APOSOR929281-250MG
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molekylvægt: 180.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23381122
CAS-nummer: 75871-40-8