2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929268-1G OR929268-250MG
APOSOR929268-1GEA 3270 DKK
APOSOR929268-1G APOSOR929268-250MG
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde 95%
2-Ethyl-4-pyrimidinecarbaldehyde
Formel: C₇H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11519862
CAS-nummer: 1092299-36-9