4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,5-Dimethylthiazole-2-carbaldehyde
OR929263-1G OR929263-5G
APOSOR929263-1GEA 349 DKK
APOSOR929263-1G APOSOR929263-5G
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde 98%
4,5-Dimethyl-1,3-thiazole-2-carbaldehyde
Formel: C₆H₇NOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11044203
CAS-nummer: 74531-15-0