2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Chloro-3-methyl-4-pyridinecarboxylic Acid
OR929238-1G OR929238-250MG
APOSOR929238-1GEA 2330 DKK
APOSOR929238-1G APOSOR929238-250MG
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid 98%
2-Chloro-3-methylisonicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16610679
CAS-nummer: 133928-73-1