Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929224-1G OR929224-250MG
APOSOR929224-1GEA 907 DKK
APOSOR929224-1G APOSOR929224-250MG
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Acetyl-d-alloisoleucine
Formel: C₈H₁₅NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00136538
CAS-nummer: 54831-20-8