(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929219-1G OR929219-250MG OR929219-5G
APOSOR929219-1GEA 1010 DKK
APOSOR929219-1G APOSOR929219-250MG APOSOR929219-5G
(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
(S)-tert-Butanethiosulphinate
Formel: C₈H₁₈OS₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028107
CAS-nummer: 60011-16-7