5-Bromo-L-tryptophan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-2-Amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-Trp(5-Br)-OH
OR929180-1G OR929180-250MG OR929180-500MG
APOSOR929180-1GEA 840 DKK
APOSOR929180-1G APOSOR929180-250MG APOSOR929180-500MG
5-Bromo-L-tryptophan 97%
5-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
Molekylvægt: 283.121 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796707
CAS-nummer: 25197-99-3