tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929179-1G OR929179-250MG
APOSOR929179-1GEA 1050 DKK
APOSOR929179-1G APOSOR929179-250MG
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate 95%
tert-Butyl 2-(ethylamino)acetate
Formel: C₈H₁₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12148668
CAS-nummer: 172317-17-8