2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929099-1G OR929099-250MG
APOSOR929099-1GEA 4750 DKK
APOSOR929099-1G APOSOR929099-250MG
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride 95%
2,3-Dihydrocinnolin-4(1H)-one hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156669
CAS-nummer: 137195-33-6