tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929080-1G OR929080-250MG
APOSOR929080-1GEA 589 DKK
APOSOR929080-1G APOSOR929080-250MG
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate 97%
tert-Butyl 2-(4-bromophenyl)acetate
Formel: C₁₂H₁₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11975535
CAS-nummer: 33155-58-7