7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR929053-1G OR929053-500MG
APOSOR929053-1GEA 850 DKK
APOSOR929053-1G APOSOR929053-500MG
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formel: C₇H₈N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11846604
CAS-nummer: 1239648-57-7