1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929031-1G OR929031-250MG
APOSOR929031-1GEA 3580 DKK
APOSOR929031-1G APOSOR929031-250MG
1-Furan-3-yl-ethylamine 96%
1-Furan-3-yl-ethylamine
Formel: C₆H₉NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06738794
CAS-nummer: 252372-09-1