3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 1910 DKK
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Formel: C₉H₉NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03428535
CAS-nummer: 33852-43-6