3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR929007-1G
OR929007-250MG
APOSOR929007-1GEA
644
DKK
APOSOR929007-1G
APOSOR929007-250MG
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10697766 CAS-nummer: 40155-47-3 |