3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-((Dimethylamino)methyl)-4-hydroxybenzaldehyde
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 2170 DKK
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07186317
CAS-nummer: 116546-04-4