1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928965-1G OR928965-5G
APOSOR928965-1GEA 1640 DKK
APOSOR928965-1G APOSOR928965-5G
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Cyclopentyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11695056
CAS-nummer: 1071359-81-3