1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR928761-100MG OR928761-1G OR928761-250MG
APOSOR928761-100MGEA 230 DKK
APOSOR928761-100MG APOSOR928761-1G APOSOR928761-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile 96%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molekylvægt: 158.2 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD14534464
CAS-nummer: 50741-36-1